Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mangan ≥99,6% (Metall-Basis), Pulver APS <10 µm

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

45098.A1 45098.30 45098.18
45098.A1EA 240 EUR InStock
45098.A1 45098.30 45098.18
Mangan ≥99,6% (Metall-Basis), Pulver APS <10 µm
Manganese
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111


Formel: Mn
Siedepunkt: 2097 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1260 °C
Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011111
CAS-Nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge