Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zündsicherungsbrenner

Lieferant: USBECK Laborgeräte

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1330 1331 1332
451-1364EA 125 EUR InStock
451-1364 451-1370 USBE1332
Zündsicherungsbrenner
Heizgeräte Gasbrenner
Messing vernickelt.

  • Sicherheitsbrenner mit externer Zündflamme und Luftregulierung für Propan- oder Erdgas

Brennerkopf: Ø 20 mm

Gasverbrauch: 44 L/h (Propan) 170 L/h (Erdgas)

Maximaltemperatur: 1305 °C

Gewicht: 650 g

Höhe: 180 mm

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge