Tellur ≥99,9% (Metall-Basis), Barren/Knopf, Ø ∼38 mm (1.5 in), Dicke 6 mm (0.24 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
45108.KF
45108.KFEA 212 EUR InStock
45108.KF
Tellur ≥99,9% (Metall-Basis), Barren/Knopf, Ø ∼38 mm (1.5 in), Dicke 6 mm (0.24 in)
Tellurium
Purity: 99.9% CAS No.: 13494-80-9 Physical Form: ≈30g/piece Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formel: Te
Siedepunkt: 990 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 450 °C
Dichte: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134062
CAS-Nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge