Yttrium ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren/Knopf, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 11 mm (0.43 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
45114.KF
45114.KFEA 282 EUR InStock
45114.KF
Yttrium ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren/Knopf, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 11 mm (0.43 in)
Yttrium
Purity: 99% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: ≈100g/piece Appearance: Dark grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011468
Formel: Y
Siedepunkt: 2927 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1525 °C
Dichte: 4,472 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011468
CAS-Nummer: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge