Nickel-Kupfer-Legierung (67:33 gew.%), Legierung 400, Folie, Dicke 1.6 mm (0.062 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
45231.GT
45231.GTEA 196 EUR InStock
45231.GT
Nickel-Kupfer-Legierung (67:33 gew.%), Legierung 400, Folie, Dicke 1.6 mm (0.062 in)
Nickel-Kupfer-Legierung (67:33 gew.%), Legierung 400
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge