Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride Pd 15,8 --> 16,8 %

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

452940010 452940050 452942500
452940010.EA 305 EUR InStock
452940010. 452940050. 452942500.
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride Pd 15,8 --> 16,8 %
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride


Formel: C₂₆H₄₄Cl₂FeP₂Pd
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08064219
CAS-Nummer: 95408-45-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 10.1 to 11.6 % (Cl)
Palladium (Pd) 15.8 to 16.8 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge