Heizplatten, RC-Serie
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F20700431
453-0146EA 206 EUR InStock
453-0146
Heizplatten, RC-Serie
Heizgeräte Heizplatten
Heizplatten aus beschichteter Aluminiumlegierung zur gleichmäßigen Wärmeverteilung. Zur Auswahl stehen Modelle mit einer oder zwei Platten.
  • Gehäuse weist sehr gute chemische Beständigkeit auf
  • Analoge Temperaturregelung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge