Heizhauben, WHG2-Serie
Lieferant: MOHR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
WH/G2/50RC WH/G2/100RC WH/G2/500RC WH/G2/1000RC WH/G2/2000RC WH/G2/3000RC WH/G2/4000RC WH/G2/5000RC WH/G2/6000RC
454-1106EA 0 EUR InStock
454-1106 454-1110 454-1118 454-1122 454-1126 454-1130 454-1134 454-1138 454-1142
Heizhauben, WHG2-Serie
Heizgeräte Heizhauben
Diese Heizhauben verfügen über einen gehäkelten Außenmantel für Rundkolben.
  • Handgehäkelte Heizmäntel aus Glasseide
  • Mit lösbarer Steckverbindung von 0,5-m-Kabellänge
  • RCD-Schutzstecker mit 1,0-m-Kabellänge
  • T max = 450 °C
Die 25 und 50-ml-Heizhauben haben einen Schiebeschalter, 100 bis 1000 ml mit Serien/Parallel-Schiebeschalter und ab 2000 ml mit Serien/Parallel-Drehschalter.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge