Blei(II)sulfid ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
45462.09 45462.04
45462.09EA 292 EUR InStock
45462.09 45462.04
Blei(II)sulfid ≥99,995% (Metall-Basis)
Blei(II)sulfid
Purity: 99.995% CAS No.: 1314-87-0 Molecular Formula: PbS Formula Weight: 239.25 Physical Form: Lump Density: 7.5 Refractive Index: 3.921 Odour: Odourless Melting Point: 1114° Merck Reference: 14,5421 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016280
Formel: ̍PbS
MW: 239.27 g/mol
Siedepunkt: 1344
Melting Pt: 1114
Dichte: 7.5
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016280
CAS-Nummer: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,5421
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge