Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kompakte Rohröfen der Baureihen R und RD

Lieferant: NABERTHERM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

RD30A171A R-152L2AN R-152L3AN R-152O2AN R-152O3AN R-252L2AN R-252L3AN R-252O2AN R-252O3AN R-252W2AN3 R-252W3AN3 R-322L2AN R-322L3AN R-322O2AN R-322O3AN R-322W2AN3 R-322W3AN3 R-472L2AN R-472L3AN R-472O2AN R-472O3AN R-472W2AN3 R-472W3AN3 R-572L2AN R-572L3AN R-572O2AN R-572O3AN R-572W2AN3 R-572W3AN3
455-0487EA 3390 EUR InStock
455-0487 455-2064 455-2065 455-2066 455-2067 455-2068 455-2069 455-2070 455-2071 455-2072 455-2073 455-2074 455-2075 455-2076 455-2077 455-2078 455-2079 455-2080 455-2081 455-2082 455-2083 455-2084 455-2085 455-2086 455-2087 455-2088 455-2089 455-2090 455-2091
Kompakte Rohröfen der Baureihen R und RD
Öfen Rohröfen
Diese kompakten Rohröfen mit integrierter Schalt- und Regelanlage lassen sich für viele Prozesse universal einsetzen. Diese standardmäßig mit Keramikarbeitsrohr (Material C 530) und zwei Faserstopfen ausgestatteten Rohröfen überzeugen durch ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis. Die Geräte zeichnen sich durch Gehäuse aus rostfreien Edelstahl-Strukturblechen aus. Die Modelle der Baureihe R sind für Tmax 1200 oder 1300 °C, die Modelle der Baureihe RD für Tmax 1100 oder 1300 °C konzipiert.

  • Rohrinnendurchmesser: Modelle der Baureihe RD: 30 mm, Modelle der Baureihe R: 50 – 170 mm
  • Beheizte Länge: Modelle der Baureihe RD: 200 mm, Modelle der Baureihe R: 250 – 1000 mm
  • Die Standardlieferung umfasst ein Keramikarbeitsrohr und zwei Faserstopfen
  • Die Modelle der Baureihen R und RD weisen ein Thermoelement Typ S auf. Eine Ausnahme hiervon bildet das Modell der Baureihe RD mit Tmax 100, das mit einem Thermoelement Typ K versehen sind
  • Geräuscharmer Betrieb mit Halbleiterrelais
  • Nicht klassifizierte Isolierung vermeidet das potenzielle Krebsrisiko
  • Die Controller B 510 und C 550 können durch ein integriertes Prozessdokumentationssystem ausgelesen werden

Lieferumfang: Arbeitsrohr und Stopfen im Lieferumfang enthalten. Die Baureihe RD ist mit einem digitalen R7-Controller mit speicherbarer Haltetemperatur erhältlich. Die Baureihe R ist wahlweise mit dem Basis-Controller B 510 inkl. LC-Display, 5 frei einstellbaren Programmen und 4 Segmenten sowie 2 Extrafunktionen oder mit dem bewährten C 550 Controller inkl. LC-Display, 10 frei einstellbaren Programmen und 20 Segmenten sowie 2 Extrafunktionen lieferbar. Der bewährte P 580-Controller inkl. LC-Display ist mit 50 frei einstellbaren Programmen und 40 Segmenten sowie 2 bis 6 Extrafunktionen ausgestattet. Zur Optimierung der Temperaturgleichmäßigkeit ist der P 580-Controller ebenfalls für die Steuerung von Ein- und Dreizonenanlagen konzipiert. Das System kann beliebig konfiguriert und erweitert werden. Alle Modelle der Baureihen R und RD sind R sind einphasig. Eine Ausnahme hiervon bilden die Modelle 120/500/12 bzw. /13, R 170/750/12 bzw. /13 R 170/1000/12 bzw. /13 Zusatzausstattung erhältlich wie Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für Ofen und Ware, Kaskadenregler zur Temperaturmessung im Arbeitsrohr und dahinter, Arbeitsrohre für Prozessanforderungen und Dreizonen-Ausfertigung mit Controller P 580 (beheizte Länge von 500 mm, für beide Modelle mit 1200 und 1300 °C). Für weitere Einzelheiten zu der o. g. Zusatzausstattung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Vertriebsniederlassung.

Achtung! Bitte beachten: Die maximale Dauerbetriebstemperatur sollte 50 °C unter der Höchsttemperatur des oben abgebildeten Modells liegen.
* ΔT 10 °C, einheitliche Länge, gemessen mit montierten Endstöpseln.
** 380 V Dreiphasenwechselstrom.
*** ΔT 5 °C, einheitliche Länge, gemessen mit montierten Endstöpseln.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge