Tube Furnace, RT 50-250/13 C 550 (1 phase), Maximum Temperature: 1300 °C, Rohrlänge: 360 mm, Beheizte Länge: 250 mm, Rohr I-Ø: 50 mm, Leistung: 1800 W, Außen B×T×H: 350×380×740 mm
Lieferant: NABERTHERM
Tube Furnace, RT 50-250/13 C 550 (1 phase), Maximum Temperature: 1300 °C, Rohrlänge: 360 mm, Beheizte Länge: 250 mm, Rohr I-Ø: 50 mm, Leistung: 1800 W, Außen B×T×H: 350×380×740 mm
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Rohrofen rt50/250/13 c550, tmax.1300 1 * 1 ST 455-2106 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: RT522OAN
Lokale Artikelnummer:: NABERT522OAN
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..