Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Nano-Pulver APS 20-50 nm
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
45504.06 45504.14
45504.06EA 213 EUR InStock
45504.06 45504.14
Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Nano-Pulver APS 20-50 nm
Copper
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Molecular Formula: Cu(core)/CuO(shell) Physical Form: CuO layer approx. 2nm Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
MW: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Melting Pt: 1083
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,02545
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge