Hafnium-Standardlösung, 1.000 mg/l Hf in verd. Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus HfO₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
455442WEA 283 EUR InStock
455442W 455444B
Hafnium-Standardlösung, 1.000 mg/l Hf in verd. Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus HfO₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Hafnium-Standards
HfO₂ gelöst in HNO₃ 2 - 5% mit Spuren von HF.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge