Kaliumtetrabromoplatinat(II) ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
45548.88 45548.ME
45548.88EA 594 EUR InStock
45548.88 45548.ME
Kaliumtetrabromoplatinat(II) ≥99,9% (Metall-Basis)
Potassium tetrabromoplatinate(II)
Purity: 99.9% CAS No.: 13826-94-3 Molecular Formula: Br4K2Pt Formula Weight: 592.90 Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00011376
Formel: Br₄K₂Pt
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011376
CAS-Nummer: 13826-94-3
EINECS: 237-536-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge