Optical windows
Lieferant: Alfa Aesar
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
45387.KS 45386.KS 45560.KS 45666.KS 45813.KS 45856.KS 45925.KS 45986.KS 46057.KS 46089.KS
45387.KSEA 276 EUR InStock
45387.KS 45386.KS 45560.KS 45666.KS 45813.KS 45856.KS 45925.KS 45986.KS 46057.KS 46089.KS
Optical windows
Optische Fenster
These optical windows are ideally stored at ambient temperatures.
  • Clear aperture 85%
  • Surface finish 60/40 or 40/20
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge