(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
45565.04 45565.ME
45565.04EA 783 EUR InStock
45565.04 45565.ME
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer
CAS No.: 12354-84-6 Molecular Formula: C20H30Cl4Ir2 Formula Weight: 796.67 MDL No.: MFCD00075435
Formel: C₂₀H₃₀Cl₄Ir₂
MW: 796.69 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075435
CAS-Nummer: 12354-84-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge