Niob-Standardlösung 1000 mg/L Nb in Wasser mit Flusssäure2O5 (max. 1%) (from Nb₂O₅) ARISTAR®-Standards für ICP
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
455742YEA 345 EUR InStock
455742Y 455744K
Niob-Standardlösung 1000 mg/L Nb in Wasser mit Flusssäure2O5 (max. 1%) (from Nb₂O₅) ARISTAR®-Standards für ICP
Standards Kationischer Standards Niob-Standards
Nb₂O₅ in H₂O tr. HF.
Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ ISO17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge