Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cobalt(II,III)oxid (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) auf Aluminiumoxid

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

45579.A4 45579.22 45579.36
45579.A4EA 858 EUR InStock
45579.A4 45579.22 45579.36
Cobalt(II,III)oxid (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) auf Aluminiumoxid
Cobalt(II,III)oxid
Physical Form: 2.5 mm Trilobe extrudate Appearance: Blue Odour: Odourless UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD01074445


Formel: Co₃O₄
MW: 240.8 g/mol
Melting Pt: 895
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01074445
CAS-Nummer: 1308-06-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02454
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..