Titan(IV)oxid anatas ≥99,7% (Metall-Basis), Nano-Pulver
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
45603.14 45603.22 45603.36
45603.14EA 101 EUR InStock
45603.14 45603.22 45603.36
Titan(IV)oxid anatas ≥99,7% (Metall-Basis), Nano-Pulver
Titan(IV)oxid anatas
Formel: TiO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011269
CAS-Nummer: 1317-70-0
EINECS: 215-280-1
Merck Index: 14,9472
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge