Strontium-Standardlösung, 1000 mg/L Sr in verd. Salpetersäure ARISTAR® Standard (aus Sr(NO₃)₂) für ICP
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
456062SEA 155 EUR InStock
456062S 456064U
Strontium-Standardlösung, 1000 mg/L Sr in verd. Salpetersäure ARISTAR® Standard (aus Sr(NO₃)₂) für ICP
Standards Kationischer Standards Strontium-Standards
Sr(NO₃)₂ in HNO₃ 2 bis 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ ISO17025 akkreditiert sind.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge