Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natrium-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


456902KEA 158 EUR InStock
456902K 457132T 85581.180
Natrium-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Standards Kationischer Standards Natrium-Standards
  • Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I (18 Megaohm)
  • Lösung mittels Titration gemessen
  • Endkonzentration geprüft gemäß Referenzmaterial des NIST
  • Maximale Gesamtunsicherheit: 0,5% (typisch)
  • Lieferung inklusive vollständigem Analysenzertifikat

Zertifizierungen: Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditiert sind.


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge