Gadolinium, Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm, Dicke 3.18 mm
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
45737.KS
45737.KSEA 992 EUR InStock
45737.KS
Gadolinium, Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm, Dicke 3.18 mm
Gadolinium
CAS No.: 7440-54-2 MDL No.: MFCD00011022
Formel: Gd
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011022
CAS-Nummer: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge