Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schnellverascher

Lieferant: GESTIGKEIT HARRY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

SVR/E SVD95P
458-2311EA 1570 EUR InStock
458-2311 458-2321
Schnellverascher
Aufschlusssysteme Aufschluss-Systeme
Schnellverascher für Einzel- und Serienveraschungen fester und flüssiger Proben. Temperaturbereich bis 950 °C.

  • Oben mit 8 Bohrungen Ø 34 mm, für Porzellantiegel bis 50 mm Ø
  • Ein Sicherheitsschalter schaltet beim Öffnen des Veraschungsraumes ab und beim Schließen wieder ein

Oberteil und Gehäuse Edelstahl rostfrei.

120 min./Dauerbetrieb-Schaltuhr mit akustischem Signal für Prozessende.

Elektronisch geregelte Temperatur, die Heizspannung wird zwischen 15 und 220 V stufenlos eingestellt.

B×T×H: 450×180×310 mm

Netzanschluss: 220 - 240 V/50-60 Hz/More Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..