Fluorid-Standardlösung, 1.000 mg/l F- in Wasser (aus NaF) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
458004QEA 233 EUR InStock
458004Q 458002X
Fluorid-Standardlösung, 1.000 mg/l F- in Wasser (aus NaF) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Fluorid-Standards
(F in H₂O).
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge