Anionen-Mehrelement-Standard 4 in Wasser ARISTAR für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
458174AEA 259 EUR InStock
458174A
Anionen-Mehrelement-Standard 4 in Wasser ARISTAR für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Anionische Multi-Element-Standards
Two solutions - a nitrite standard solution and also a 6 component multi-element standard solution.
Br 50 ppm   NO3 50 ppm
Cl 50 ppm   PO4 50 ppm
F 25 ppm   SO4 50 ppm
NO2 50 ppm
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge