Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schmelztiegel, Quarz

Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

8500-006 8505-050 8505-075 8505-120
459-0160EA 42 EUR InStock
459-0160 459-0161 459-0162 459-0163
Schmelztiegel, Quarz
Tiegel
Transparentes Quarzglas.

  • Maximale Gebrauchstemperatur konstant bei 1100 °C, kurzzeitig bis 1300 °C

Lids are available separately.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge