Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tiegel, Metalware™

Lieferant: NICKEL ELECTRO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1 10 14 15 16 17 18 19 2 22 28 3 37 4 5 6 7 21
459-0050EA 17.5 EUR InStock
459-0050 459-0051 459-0165 459-0166 459-0167 459-0258 459-0168 459-0259 459-0052 459-0261 459-0169 459-0053 459-0170 459-0054 459-0061 459-0065 459-0066 459-0260
Tiegel, Metalware™
Tiegel
Diese Tiegel bestehen aus Nickel (99,6% reines Ni).

  • Für die meisten Säuren und Laugen geeignet
  • Empfohlener Arbeitstemperaturbereich bis 350 °C

Verwendbar bei Temperaturen bis 800 °C, dies verkürzt jedoch die Lebensdauer des Tiegels.

Deckel sind separat erhältlich. Deckel aus Nickel haben eine verlängerte Lasche, um mit Nickelzangen den Deckel abzunehmen. Verwenden Sie zur Handhabung von Nickeltiegeln und Deckeln mit Nickelgriff Tiegelzangen, um eine Kontaminierung zu vermeiden.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge