Combustion boats
Lieferant: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L30/6 L30/7 L30/9
459-2213EA 23.2 EUR InStock
459-2213 459-2214 459-2215
Combustion boats
Schiffchen Verbrennungsschiffchen
Glasiertes Porzellan.
  • Mit Wiederherstellungsring
  • Temperaturbeständig bis 1000 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge