Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Ethyldiisopropylamin 99.5+%, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

459590010 459591000
459590010.EA 595 EUR InStock
459590010. 459591000.
N-Ethyldiisopropylamin 99.5+%, AcroSeal®
N-Ethyldiisopropylamin


Formel: C₈H₁₉N
Siedepunkt: 127 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0,756 g/cm³
Flash-Pt: 6 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
UN: 3384
ADR: 6.1,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge