Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Digitale Blockthermostate, PCH-1, PCH-2 und PCH-3

Lieferant: GRANT INSTRUMENTS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

PCH-1 PCH-3 PCH-2
460-0027EA 1250 EUR InStock
460-0027 444-0931 460-0367
Digitale Blockthermostate, PCH-1, PCH-2 und PCH-3
Blockthermostate Heiz-/Kühl-Blockthermostate
Die Grant bio Blockthermostate sind kompakte, leicht zu bedienende und flexible Geräte. Sie eignen sich ideal zum schnellen Aufheizen und Kühlen von Mikroröhrchen und sind sehr effektiv bei der DNA-Probenvorbereitung für die denaturierende Elektrophorese. Sie sind in drei Ausführungen erhältlich: Das PCH-1 nimmt bis zu 32 Mikroröhrchen in einer Kombination aus zwei Größen auf (12× 1,5 ml plus 20× 0,5 ml), das PCH-2 hat ein Fassungsvermögen für bis zu 20× 1,5-ml-Mikroröhrchen und das PCH-3 kann bis zu 20× 2-ml-Mikroröhrchen aufnehmen.

  • Leistungsstarker Peltier-Kühler für hohe Heiz- und Kühlleistungen
  • Temperaturkonstanz beträgt ±0,1 °C
  • Zwei-zeiliges LCD-Display zeigt sowohl die Soll- als auch die Istwerte für Temperatur und Zeit an
  • Reaktions-Timer mit akustischem Alarm für Betriebsdauer zwischen 1 Minute und 96 Stunden
  • Kontrollsystem für Trockentemperatur sorgt für eine saubere und aerosolfreie Umgebung

Lieferumfang: Block und Blockabdeckung im Lieferumfang enthalten.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge