Blockthermostate, digital, QBD und QBH
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
QBD1 QBD4 QBH2 QBD2
460-0270EA 930 EUR InStock
460-0270 460-0079 460-0272 460-0271
Blockthermostate, digital, QBD und QBH
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Kompakte digitale Blockthermostate. Zur Auswahl stehen Modelle für einen und zwei und vier austauschbare Blöcke. Die Geräte verfügen über eine LED-Temperaturanzeige sowie eine bedienungsfreundliche interaktive Benutzeroberfläche für schnelles und präzises Einstellen. Variable Hoch- und Tieftemperaturalarme können auf 0,5 °C des Sollwertes eingestellt werden. Die Thermostate besitzen ein benutzerfreundliches geneigtes Bedienfeld. Offset-Einstellung für hochgenaue Betriebstemperaturen und einer Anzeigeauflösung von 0,1 °C.
  • Betriebstemperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 130 °C (
More Product Information
Order Now
PRODUKT
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..