Thermoschüttler für Deep-Well-Platten, TS-DW
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TS-DW
460-0324EA 1691 EUR InStock
460-0324
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten, TS-DW
Blockthermostate Heiz-Blockthermostate, schüttelnd
Der TS-DW Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem: Inkubator, Plattenschüttler und Thermoschüttler. Ideal für den Einsatz in Life Science-Anwendungen, Molekularbiologie, Zellbiologie im Labor, Zelllyse, DNA-Isolierung und -Aufreinigung, Probenvorbereitung für PCR, Resuspension von Pellets oder andere Methoden, bei denen viele Proben in Deep-Well-Platten gemischt werden müssen.
  • Plattform mit Profil für einen perfekten Sitz der Platte und maximale Wärmeübertragung
  • Schnelle Aufheizgeschwindigkeit
  • Sehr kleine Stellfläche
  • Temperieren und Schütteln mit unabhängiger Steuerung
  • Heizdeckel für optimale Temperaturgenauigkeit und reduzierte Kondensatbildung in den Wells
Bestellinformation: Heizblöcke nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge