Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Blockthermostate, analog

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

460-0354EA 385 EUR InStock
460-0354 460-0355 460-0356 460-0357
VWR®, Blockthermostate, analog
Blockthermostate Blockthermostate, analog
Vielseitig einsetzbar, hohe Wattleistung, konstante Temperatur. Die analogen Blockthermostate von VWR® sind kostengünstig, flexibel und kompakt.

  • Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf
  • Temperaturbereich, niedrig: Von Umgebungstemperatur + 5 bis 100 °C, hoch: 75 bis 150 °C
  • Universalgerät für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit
  • Passend für austauschbare, modulare Heizblöcke von VWR® für Röhrchen mit einem Füllvolumen von 0,2 bis 50 ml
  • Kann bei Temperaturen von 18 bis 33 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 bis 80 % (nicht kondensierend) betrieben werden.

Diese Universalgeräte sind ideal für das Inkubieren und Aktivieren von Kulturen, Enzymreaktionen, Immunoassays, Schmelz- und Siedepunktbestimmungen sowie eine Vielzahl an weiteren Laborverfahren. Über zwei separate Temperaturregler kann die Mindest- und Höchsttemperatur eingestellt werden. Die Mindesttemperatur kann bei einem Wert zwischen der Umgebungstemperatur und 100 °C, die Höchsttemperatur zwischen 75 und 150 °C eingestellt werden. Für jedes Gerät ist eine Mindestarbeitsfläche erforderlich.

Jedes Modell kann einzeln austauschbare modulare Heizblöcke aufnehmen. Darin finden verschiedene Probengefäße wie Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Vials, Mikrotiterplatten sowie PCR-Streifen oder -Röhrchen Halt. Die Blöcke sind mit einer Tauchhülse ausgestattet und zeichnen sich durch einen engen Rohr-Wand-Kontakt aus, der eine maximale Wärmespeicherfähigkeit garantiert.

Zertifizierungen: TÜV-geprüft, RoHS-konform.

Bestellinformation: Lieferumfang ohne Heizblöcke. Diese bitte separat bestellen.

Achtung! Bitte beachten: Zur Vermeidung von elektrischer Gefährdung kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Bohrung oder Blocköffnung füllen. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz als Trockenbad/Inkubator konzipiert.
* RT = Raumtemperatur

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge