Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethylamin HPLC

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

460812500
460812500.EA 73.4 EUR InStock
460812500.
Triethylamin HPLC
Triethylamin


Formel: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0.728 g/cm³
Flash-Pt: –11 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
UN: 1296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09740
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=298bfc6f109bd7822fa2625c24bc3d2ffbcba0a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.4 %
UV at 254 nm A: ≤0.125 (0.1 M in water)
Residue after evaporation ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge