Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Wasserbad-Schutzmittel, Aqua-Stabil

Lieferant: JULABO GmbH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


8940006 8940012
461-3100EA 215 EUR InStock
461-3100 461-0048
Wasserbad-Schutzmittel, Aqua-Stabil
Reinigungsmittel Wasserbadschutzmittel
Ideal für Heizbäder, Thermostate, Wasserbäder und Schüttelwasserbäder. Für die Anwendung 2 ml Schutzmittel mit 1000 ml Wasser verdünnen.

  • Verhindert Verunreinigungen sowie die Bildung von Algen, Bakterien und Mikroorganismen

Achtung! Bitte beachten: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge