VWR®, Hochtemperaturschläuche für Thermostate
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
461-0106EA 293 EUR InStock
461-0106
VWR®, Hochtemperaturschläuche für Thermostate
Schläuche Transferschlauch
PTFE-beschichtet, Edelstahlgeflecht.
Flexible PTFE lined, stainless steel over braided tubing with 6,3 mm NPT quick connectors at both ends. Maximum temperature is 300 °C.
Länge (mm): 930
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge