Umwälzthermostat, Ultra-low temperature refrigerated circulator, FPW90-SL, Inhalt: 22 l, Temperature Range: -90...+100 °C, Temp.-Konst.: ±0,05 °C, Kühl-Leistung: 1,8; 1,7;1,6; 1,35; 0,75; 0,15 kW, Heizleistung: 3 kW, Max. Förderleistung: 22 - 26, Maximaldruck: 700, B×T×H: 590×760×1160 mm
Lieferant: JULABO GmbH
Umwälzthermostat, Ultra-low temperature refrigerated circulator, FPW90-SL, Inhalt: 22 l, Temperature Range: -90...+100 °C, Temp.-Konst.: ±0,05 °C, Kühl-Leistung: 1,8; 1,7;1,6; 1,35; 0,75; 0,15 kW, Heizleistung: 3 kW, Max. Förderleistung: 22 - 26, Maximaldruck: 700, B×T×H: 590×760×1160 mm
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Fpw90-sl Tiefkälte-Umwälzthermostat 1 * 1 ST 461-0464 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 9352791N
Lokale Artikelnummer:: JULA9352791N
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..