Badgefäße aus isoliertem Edelstahl
Lieferant: LAUDA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LCZ0711 LCZ0710 LCZ0708 LCZ0707 LCZ0712
461-0549EA 813 EUR InStock
461-0549 461-1369 461-0546 461-0545 461-0550
Badgefäße aus isoliertem Edelstahl
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Isolierte Edelstahlbäder für Temperaturen bis zu 200 °C. Der Außenmantel besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Alle Bäder sind mit einem eingebauten Ablaufhahn ausgestattet. Diese hochwertigen und robusten Bäder sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und können mit Eintauchthermostaten von Lauda oder anderen Herstellern kombiniert werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge