Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Umlaufkühler‚ Serie FL

Lieferant: JULABO GmbH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

9661006 9661012 9663012 9660003 9661017 9663017 9663025 9663040 9666025 9666040 9666070 9666110 9671017 9673017 9673025 9673040 9676025 9676040 9676070 9676110 9666200 9676200
461-3466EA 4865 EUR InStock
461-3466 461-3467 461-3469 461-3465 461-3468 461-3470 461-3471 461-3472 461-3473 461-3474 461-3475 461-3476 461-3477 461-3478 461-3479 461-3480 461-3481 461-3482 461-3483 461-3484 461-0638 461-0639
Umlaufkühler‚ Serie FL
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Der kompakte, ergonomisch konzipierte Kühler ist mit einem großvolumigen integrierten Edelstahl-Badgefäß ausgestattet. Er ist entweder mit Luft- oder mit Wasserkühlung verfügbar. Zu den Anwendungsbereichen gehören Rotationsverdampfer, Autoklaven, Reaktionsgefäße und Routine-Laborkühlanwendungen. Alle Einheiten sind mit einer spritzwassergeschützten Folientastatur, einer LED-Temperaturanzeige mit Ist- und Sollwertanzeige sowie mit Griffmulden im Gehäuse zum leichten Transport ausgestattet. Ein aufklappbares Fach dient zur Ablage der Betriebsanleitung oder weiteren Geräteunterlagen. Da das Lüftungsgitter abnehmbar ist, kann der Verflüssiger problemlos gereinigt werden. Dank der vorder- und rückseitigen Lüftungsschlitze können mehrere Einheiten direkt nebeneinander aufgestellt werden. Die Modelle FL2503 bis FLW11006 sind mit einem Frühwarnsystem mit Sensorüberwachung, das auf einen verschmutzten Verflüssiger hinweist, sowie einer Online-Diagnose mit 'Black Box'-Funktion ausgestattet.

  • Temperaturbereich von −20 bis +40 °C, PID-Regler zur Gewährleistung einer Temperaturkonstanz von ±0,5 °C
  • Geräte werden von oben befüllt, besitzen eine aufklappbare Schutzabdeckung sowie eine gut sichtbare Füllstandsanzeige
  • Modelle ab 1 bar Pumpendruck haben eine Förderdruckanzeige und einen Pumpendruck-Bypass zur stufenlosen Einstellung des Pumpendruck
  • Akustische und optische Alarme zeigen zu niedrigen Flüssigkeitsstand an
  • RS232-Schnittstelle und analoger Alarmausgang sind leicht zugänglich an der Gerätevorderseite

Max. Förderleistung / max. Pumpendruck:
FL_00: 15 L/min, 350 mbar Druck
FL_01: 23 L/min, 1000 mbar Druck
FL_03: 40 L/min, 500 - 3000 mbar Druck
FL_06: 60 L/min, 500 - 6000 mbar Druck

Max. flow rate / max. pressure:

FL_00: 15 l/min, 350 mbar pressure

FL_01: 23 l/min, 1000 mbar pressure

FL_03: 40 l/min, 500 - 3000 mbar pressure

Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß IEC529; IP 21

Lieferumfang: Zwei Schlaucholiven für Schlauch 8 und 12 mm l.W. sind im Lieferumfang enthalten. Zur Verwendung mit diesen Geräten werden Wasser, Wasser-Glykol-Gemische und Julabo Thermal Temperierflüssigkeiten empfohlen. Zu beachten: Modelle FL4003, FL4006, FLW4003, FLW4006, FL7006, FL11006, FL20006, FLW7006, FLW11006 und FLW20006 benötigen einen 3-phasigen Netzanschluss.

Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Kälteleistung bei 20, 0, −10 °C

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge