Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Einhängethermostate, für allgemeine Anwendungen, Optima™ T100 und TC120

Lieferant: GRANT INSTRUMENTS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

TC120 T100
461-0648EA 1335 EUR InStock
461-0648 461-0640
Einhängethermostate, für allgemeine Anwendungen, Optima™ T100 und TC120
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Die Optima™ Palette der Allzweck-Thermostate kann mit Kunststoffbädern, Premium-Edelstahlbädern oder Kühleinheiten kombiniert werden. Die mikroprozessorgesteuerten digitalen Thermostate T100 und TC120 besitzen einen einfach zu bedienenden Drehregler und zwei Funktionstasten für das schnelle Einstellen der Temperatur und eine schnelle Menünavigation. Die Einheiten sind mit einem hellen, leicht ablesbaren 4-stelligen Display, 3 programmierbaren Temperaturvoreinstellungen, Trockenlaufschutz, fester Abschaltung bei Übertemperatur, einem optischen Alarm, einer Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion und der Möglichkeit zur Benutzerkalibrierung für optimale Genauigkeit ausgestattet.

  • Temperaturbereich T100: Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C. Einstellbarer Bereich: 0 bis 100 °C (Betrieb unter Umgebungstemperatur erfordert Kühlung durch optionales Zubehör)
  • Temperaturbereich TC120: Umgebungstemperatur +5 bis 120 °C. Einstellbarer Bereich: −20 bis +120 °C (Betrieb unter Umgebungstemperatur erfordert Kühlung durch optionales Zubehör)
  • Rührbewegungen im Bad gewährleisten eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und -homogenität
  • TC120 hat eine integrierte Pumpe für externe Zirkulation
  • Stabilität ±0,05 °C bei 70 °C
  • TC120 hat einen akustischen und optischen Alarm und eine einstellbare Abschaltung bei Übertemperatur

Maximale Pumpenleistung:

TC120: 16 l/min, 210 mbar

Bestellinformation: Eine optionale Klemme ermöglicht die Befestigung eines Thermostaten an praktisch jedem Behälter mit vertikalen Seiten, bitte separat bestellen.

Achtung! Bitte beachten: *RT = Raumtemperatur

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge