Wasserbäder und Umwälzthermostate, Edelstahl, Optima™
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TXF200-ST38 TXF200-ST5 TXF200-ST26 TXF200-ST12 TXF200-ST18 T100-ST12 T100-ST18 T100-ST26 T100-ST38 T100-ST5 TX150-ST38 TX150-ST5 TC120-ST12 TC120-ST18 TC120-ST38 TC120-ST26 TC120-ST5 TX150-ST12 TX150-ST18 TX150-ST26
461-0729EA 3689 EUR InStock
461-0729 461-0730 461-0728 461-0726 461-0727 461-0732 462-0336 462-0337 462-0338 461-0731 462-0341 461-0733 461-0721 461-0722 461-0724 461-0723 461-0700 461-0734 462-0339 462-0340
Wasserbäder und Umwälzthermostate, Edelstahl, Optima™
Bäder Wasserbäder, mit Umwälzung
Die Serie Optima™ von Grant besteht aus Thermostaten für allgemeine Anwendungen oder Anwendungen mit höherer Leistung, die mit Premium-Edelstahlbädern kombiniert sind (Tanks für 12, 18, 26 und 38 Liter besitzen einen Ablaufhahn). Rührbewegungen im Bad gewährleisten eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und -homogenität. Die Einheiten können für den Betrieb bei Temperaturen unter der Umgebungstemperatur auch mit den optionalen Eintauchkühlern C1G und C2G verwendet werden.
  • Temperaturbereich T100: Umgebungstemperatur +5...100 °C. Einstellbarer
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..