Einhängethermostate, CORIO™ C, CD und CP
Lieferant: JULABO GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9011000 9012000 9013000
461-0887EA 865 EUR InStock
461-0887 461-0892 JULA9013000
Einhängethermostate, CORIO™ C, CD und CP
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The CORIO™ C immersion thermostat is the basic model, it is ideal for standard internal applications, the CORIO™ CD/CP models are more advanced and can be equipped with an optional pump set for temperature control of external applications. The jet nozzle allows continuous adjustment of the pump stream in the bath. The bath attachment clamp enables either circulator to be mounted on virtually any bath (rectangular or round tanks).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..