Bäder und Thermostate, Polycarbonat, Serien CORIO™ C-BT und CD-BT
Lieferant: JULABO GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9011305 9011309 9011319 9011327 9012305 9012319 9012327
461-0888EA 1076 EUR InStock
461-0888 461-0889 461-0890 461-0891 461-0897 461-0898 461-0899
Bäder und Thermostate, Polycarbonat, Serien CORIO™ C-BT und CD-BT
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit abnehmbarem Umwälzthermostat
Die leistungsstarken und robusten CORIO™ Laborthermostate bieten exakte Temperaturen, absolute Präzision und einen großen Arbeitstemperaturbereich. Der CORIO C Einhängethermostat, das Grundmodell, eignet sich ideal für interne Standardanwendungen, während das fortschrittlichere Modell CORIO CD bei Bedarf zur Temperierung externer Anwendungen verwendet werden kann. Die Strahldüse ermöglicht eine stufenlose Anpassung des Pumpenstrahls im Bad. Die transparenten Polycarbonatbäder sind robust und ermöglichen dem Benutzer uneingeschränkte Sicht auf die Objekte im Bad.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..