Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Wärme-Umwälzthermostate, Serie CORIO™ CD-BC

Lieferant: JULABO GmbH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

9012504 9012506 9012512 9012526
461-0916EA 1989 EUR InStock
461-0916 461-0917 461-0918 461-0919
Wärme-Umwälzthermostate, Serie CORIO™ CD-BC
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit integriertem Umwälzthermostat
Die leistungsstarken und robusten CORIO™ Laborthermostate bieten exakte Temperaturen, absolute Präzision und einen großen Arbeitstemperaturbereich. Das CORIO™ CD-Modell ist ein fortschrittliches Gerät mit professioneller Technik für anspruchsvolle Anwendungen und kann für die Temperierung interner und externer Anwendungen verwendet werden. Die Strahldüse ermöglicht eine stufenlose Anpassung des Pumpenstrahls im System. Die Edelstahlbäder sind langlebig und verfügen über einen integrierten Ablaufhahn. Diese Wärme-Umwälzthermostate sind optimiert für externe Temperieraufgaben in Kombination mit doppelwandigen Reaktionsgefäßen, Destillationsapparaturen, Miniplant, Photometern und Refraktometern. Sie eignen sich zudem für interne Anwendungen zur Temperierung von Proben und kleinen Objekten.

  • Genaue Temperaturregelung
  • Leuchtstarke, weiße, leicht ablesbare Anzeige
  • Besonders leiser Betrieb und einfache Bedienung
  • Pumpe kann über einen Hebel direkt unter dem Display zwischen interner und externer Umwälzung umgeschaltet werden
  • Integrierte Kühlschlange für Gegenkühlung
  • USB-Schnittstelle

Max. Flussrate/max. Druck:
CD: 15 L/min, 0,35 bar

Zertifizierungen: Klasse III (FL) gemäß DIN 12876-1

Lieferumfang: Lieferung mit Deckel und je 2 Schlaucholiven für Schläuche mit 8 bzw. 12 mm Ø. Eine Vielzahl von optionalen Zubehörartikeln wie Racks, Baddeckel, Schläuche, optionaler Baddeckel mit eingebautem Wärmetausche und Adapter sind erhältlich.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge