Badetank für Eintauch-Umwälzthermostate, CORIO™
Lieferant: JULABO GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9903405 9903413 9903417 9903419 9903427 9903433 9903439
461-0921EA 302 EUR InStock
461-0921 461-0922 461-0923 461-0924 461-0925 461-0926 461-0927
Badetank für Eintauch-Umwälzthermostate, CORIO™
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Stainless steel bath tanks in different sizes. For use with all CORIO C and CD circulators.
Temperature range: +20...+150 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge