Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kälte-Umwälzthermostate

Lieferant: HUBER

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

2019.0001.01 2023.0001.01 2022.0001.01 2021.0001.01 2020.0002.01 2025.0001.01 2017.0001.01 2017.0002.01 2018.0001.01 2018.0002.01 2024.0001.01 2025.0002.01 2027.0001.01 2027.0002.01 2026.0005.01 2036.0001.01 2019.0004.01 2020.0010.01 2021.0005.01 2044.0001.01 2044.0002.01 2045.0001.01 2045.0004.01
461-1063EA 15550 EUR InStock
461-1063 461-1068 461-6463 461-0620 461-1065 461-1069 461-6460 461-1060 461-6461 461-1061 461-0567 461-1070 461-1072 461-1073 461-1071 461-1074 461-1064 461-1067 HUBE2021.0005.01 HUBE2044.0001.01 HUBE2044.0002.01 HUBE2045.0001.01 HUBE2045.0004.01
Kälte-Umwälzthermostate
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Diese kompakten Kälte-Umwälzthermostate mit isolierten Kühlbädern sind ideal für eine direkte Temperaturregelung im Bereich von −90 zu +200 °C. Das geringe Badvolumen und die hohe Heiz- und Kühlleistung führen zu kurzen Heiz- und Kühlraten, wodurch optionale Verdrängungseinsätze noch verstärkt werden. Mit optionalen Kalibriereinsätzen können die Umwälzthermostate als Kalibrier-Thermostate verwendet werden.

  • Der Pilot ONE® ist austauschbar und kann als Fernbedienung verwendet werden (mit optionalem Datenkabel)
  • Der Funktionsumfang des Reglers kann jederzeit erweitert werden (E-grade®-Pakete „Exklusiv“ und „Professional“), in der Basisversion stehen 6 Sprachen zur Auswahl (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch)
  • Die Anzeigeauflösung beträgt 0,1 °C und kann auf 0,01 °C geändert werden (E-Grade®-Paket Exclusive). Die Anzeige kann vom Benutzer individuell angepasst und wichtige Informationen können als Großanzeige dargestellt werden (z. B. Sollwert, interne Isttemperatur oder Prozesstemperatur)
  • Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe mit variabler Drehzahl und variabler Druckregelung (Variable Pressure Control, VPC), Drehzahl stufenlos regelbar
  • Der Benutzer kann optische und akustische Alarme für Temperaturgrenzwerte einstellen. Mit der Uhr- und Kalenderfunktion für den Autostart kann ein Automatikanlauf programmiert werden

Alle Modelle besitzen eine aktive Kälteleistungsregelung (Active Cooling Control) zur Regelung der Kühlleistung bei maximaler Betriebstemperatur und eine stromsparende automatische Kälteleistungsregelung, die die Wärmeabgabe ins Labor verringert. Die Geräte besitzen einen PT100-Sensoranschluss, einen einstellbaren Übertemperatur- und Füllstandsschutz, ein Warnsystem für niedrigen Flüssigkeitsstand sowie einen Ablass an der Vorderseite zum einfachen Entleeren. Optional ist auch natürliches Kühlmittel erhältlich. Einzelheiten hierzu erhalten Sie auf Anfrage. Alle Modelle verfügen über den Pilotphase ONE® Regler, der einen brillanten 14,5-cm-Touchscreen mit Grafikfunktionen und eine komfortablen Menüführung in 11 Sprachen sowie USB- und Ethernet-Anschlüsse bietet.

Maximale Pumpleistung:
25 L/min, 700 mbar Druck, 18,5 L/min, 400 mbar Saugkraft

Zertifizierungen: Entspricht DIN 12876, Sicherheitsklasse III, FL.

Bestellinformation: Alle Modelle besitzen eine Druck-/Saugpumpe mit variabler Drehzahl und sind für externe offene und geschlossene Systeme konzipiert.

Achtung! Bitte beachten: * Kälteleistung bei +200; +100, +20, 0, −20, −30; −40; −60; −80 und −90 °C.
** mit Verdrängungseinsatz.
Modelle für den Bereich von −90 bis +200 °C und wassergekühlte Geräte sind auf Anfrage erhältlich.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge