Wärmethermostate mit transparenten Bädern, ECO
Lieferant: LAUDA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L001096 L001097 L001098 L001099 L001100 L001101 L001102 L001103 L001125 L001126 L001127 L001128 L001129 L001130 L001131 L001132 L001154 L001155 L001156 L001157 L001158 L001159 L001160 L001161
461-1288EA 2350 EUR InStock
461-1288 461-1236 LAUDL001098 461-1239 461-1289 461-1237 461-1238 461-1240 LAUDL001125 LAUDL001126 LAUDL001127 LAUDL001128 LAUDL001129 LAUDL001130 LAUDL001131 LAUDL001132 LAUDL001154 LAUDL001155 LAUDL001156 LAUDL001157 LAUDL001158 LAUDL001159 LAUDL001160 LAUDL001161
Wärmethermostate mit transparenten Bädern, ECO
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit abnehmbarem Umwälzthermostat
Die ECO Geräte mit transparenten Kunststoffbädern ermöglichen Sichtbarkeit in allen Fällen, in denen Testproben während der Thermostatisierung beobachtet werden müssen. Die Thermostate mit Polycarbonatbädern können in einem Temperaturbereich von bis zu 100 °C verwendet werden. Sie haben ein Füllvolumen von 5 bis 20 Litern. Die Silber- und Goldbäder für 15 l oder größer verfügen über bis zu drei Kapillarviskosimeter. Die Silver- und Gold-Modelle ET 6, ET 12 und ET 20 sind standardmäßig mit einer Kühlschlange ausgestattet. Die Bad-/Umwälzthermostate haben eineMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..