Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Umwälzthermostat, DYNEO™ DD

Lieferant: JULABO GmbH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

9021504 9021506 9021512 9021526 9021506.A 9021512.A 9021526.A 9021504.A 9021512.D 9021526.D 9021504.D 9021506.D
461-1384EA 3032 EUR InStock
461-1384 461-1385 461-1386 461-1387 461-1398 461-1399 461-1400 461-1397 461-1413 461-1414 461-1410 461-1412
Umwälzthermostat, DYNEO™ DD
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit integriertem Umwälzthermostat
Die DYNEO™ DD Umwälzthermostate sind in verschiedenen Badkombinationen mit unterschiedlichen Badgrößen erhältlich. DYNEO wurde für interne und externe Anwendungen entwickelt. Das große TFT-Farbdisplay und der einzigartige Drehknopf ermöglichen eine einfache und intuitive Bedienung. Die Badgefäße sind hochwertig isoliert und haben eine integrierte Kühlschlange zum Gegenkühlen. Der integrierte Ablasshahn ermöglicht eine sichere und saubere Entleerung.

  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Zirkulation
  • Integrierte M16x1 Pumpenanschlüsse M16x1
  • Mehrsprachige Schnittstelle
  • Kraftvolle und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • Integrierter Programmgeber für 8×60 Programmschritte
  • Integrierte externer PT100 Anschluss
  • USB-Anschluss

Max. Flussrate/max. Druck: CD: 22 L/min, 0,6 bar

Zertifizierungen: Klasse III (FL) gemäß DIN 12876-1

Lieferumfang: Deckel im Lieferumfang enthalten. Eine Reihe von Optionen, wie z. B. Geräte mit RS232-Schnittstelle oder analoger Schnittstelle, sind verfügbar.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge