Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Brückenthermostate, MAGIO™ MS und MX

Lieferant: JULABO GmbH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

9032201 9033201
461-1427EA 4139 EUR InStock
461-1427 461-1428
Brückenthermostate, MAGIO™ MS und MX
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Die Brückenthermostate der MAGIO™ Reihe arbeiten mit einem Arbeitstemperaturbereich von −50 bis +300 °C* und einer Heizleistung von bis zu 3 kW. Mit ihrer leistungsstarken Druck-/Saugpumpe eignen sich die MAGIO™ Thermostate ideal für externe Temperieraufgaben. Dank des umfangreichen Zubehörs und der außerordentlichen Dynamik lassen sich die Thermostate der MAGIO™ Reihe modular und individuell an anspruchsvollste Applikationen anpassen.

  • Der integrierte Programmgeber ermöglicht das automatische Durchlaufen von Temperatur-Zeitprofilen
  • Mediumberührende Teile aus Edelstahl, ideal für anspruchsvolle externe Applikationen
  • Automatische Abschaltung bei Übertemperatur oder Unterniveau, um mögliche Schäden zu verhindern
  • Helles, gut lesbares Display
  • Stufenlos einstellbare, extrem leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
  • Für Badgefäße bis 100 L geeignet, Eintauchtiefe von 150 mm (MS-Z) bzw. 200 mm (MX-Z)

Das hochauflösende, moderne TFT-Touch-Display hat eine mehrsprachige Bedienoberfläche und zeigt alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Drei vordefinierte, großzügige Hauptscreens zeigen übersichtlich die Daten und Grafiken mit unterschiedlichen Anwendungsschwerpunkten. Sämtliche Displayfunktionen sind einfach mit einem Fingertipp zu bedienen.

Moderne Schnittstellen ermöglichen eine einfache Fernsteuerung und ein praktisches Datenmanagement sowie die Integration in Prozessstrukturen. Bei allen MAGIO™ Geräten ist der Pt100-Anschluss, die USB-Schnittstelle sowie RS232 und Ethernet fest integriert. Analoge Schnittstellen sind optional als Zubehör verfügbar.

Max. Förderstrom / Max. Druck:
31 L/min, 0,92 bar (Förderdruck), 0,4 bar (Saugdruck).

Zertifizierungen: Klassifizierung III nach DIN 12876-1
IP-Schutzart nach DIN EN 60529: IP 20

Achtung! Bitte beachten: *Für Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur wird eine Kühlschlange oder ein Julabo Eintauchkühler benötigt.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge