Federn-Set fr Tablar 8970630 bestehend aus 12 Federn 135 mm und 5 Federn 190 mm 1 * 1 SET
Lieferant: JULABO GmbH
Federn-Set fr Tablar 8970630 bestehend aus 12 Federn 135 mm und 5 Federn 190 mm 1 * 1 SET
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Federn-Set für Tablar 8970630 bestehend aus 12 Federn 135 mm und 5 Federn 190 mm 1 * 1 SET 462-0084 1 * 1 SET
Hersteller-Artikelnummer:: 8970631
Lokale Artikelnummer:: JULA8970631
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder